86652
Tetraethylammonium (meta)periodate
technical, moistened with water, ≥90% (calc. based on dry substance, RT)
Sinonimo/i:
N,N,N-Triethylethanaminium salt with periodic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
≥90% (calc. based on dry substance, RT)
Forma fisica
crystals
Qualità
moistened with water
contiene
~10% water as stabilizer
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
~170 °C (dec.)
Stringa SMILE
[O-]I(=O)(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.HIO4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3,4)5/h5-8H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
YXYPONURGKGPDV-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?