439231
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide solution
10 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium hydroxide, Cetyltrimethylammonium hydroxide, Trimethylhexadecylammonium hydroxide
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Concentrazione
10 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.351
Densità
0.988 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[OH-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.H2O/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
WJLUBOLDZCQZEV-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- Synthesis of microporous and mesoporous aluminosilicate molecular sieves such as MCM-41 and MCM-48.
- Hydrothermal preparation of manganese dioxide (MnO2) nanoflower.
- Synthesis of cetyltrimethylammonium hydroperoxide, a reagent used for promoting phosphate ester hydrolysis.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter