Vai a
D7006
Dihydrofolic acid
≥90%
Sinonimo/i:
7,8-Dihydropteroyl-L-glutamic acid, Dihydropteroyl-L-glutamic acid, FAH2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
102,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
171,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
481,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H21N7O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
443.41
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
69017
Assay:
≥90%
Form:
powder
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
color
light yellow to dark yellow-orange
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=N2)N1
InChI
1S/C19H21N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,12,21H,5-8H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H4,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
InChI key
OZRNSSUDZOLUSN-LBPRGKRZSA-N
Gene Information
human ... DHFRP1(573971)
mouse ... Dhfr(13361)
General description
Intermediate in mammalian conversion of dietary folic acid to tetrahydrofolate by dihydrofolate reductase (DHFR). In bacteria, dihydrofolic acid is generated from 7,8-dihydropteroate by dihydrofolate synthetase.
Application
Dihydrofolic acid has been used in diaphorase-coupled assay for dihydrofolate reductase (DHFR) activity. It has also been used as a component in assay buffer to determine dihydrofolate reductase (DHFR) activity.
Biochem/physiol Actions
Folic acid (FA) and dihydrofolic acid (FAH2) are substrates of dihydrofolate reductase(s) which reduce them to tetrahydrofolate (THF), which in turn supports ‘one carbon′ transfer. Tetrahydrofolates are required for de novo synthesis of purines, thymidylic acid and various amino acids and for post-translational methylation (epigenetics).
Packaging
Sealed ampule.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F8758F0300000803049
Folic acid BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥97%
Sigma-Aldrich
F8758
Folic acid
Folic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0300000
Folic acid
assay
≥90%
assay
≥97%
assay
-
assay
≥95% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
color
light yellow to dark yellow-orange
color
dark yellow
color
-
color
white to light yellow
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf