Documenti fondamentali
86141
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl sulfosuccinate sodium salt
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Dicyclohexyl sodium sulfosuccinate, Sodium dicyclohexyl sulfosuccinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H25NaO7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Descrizione
anionic
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
fibers
PM
384.42 g/mol
Impurezze
≤2% water
applicazioni
detection
Gruppo funzionale
ester
sulfonic acid
Stringa SMILE
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C(CC(=O)OC1CCCCC1)C(=O)OC2CCCCC2
InChI
1S/C16H26O7S.Na/c17-15(22-12-7-3-1-4-8-12)11-14(24(19,20)21)16(18)23-13-9-5-2-6-10-13;/h12-14H,1-11H2,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
UELAIMNOXLAYRW-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4