323586
Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
≥97%
Sinonimo/i:
AOT, Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate sodium salt, DOSS, Docusate sodium
Saggio
≥97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
173-179 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- To prepare microemulsion with sodium salt of 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid (CAPSO) for the electrophoresis detection of natural and synthetic estrogens.
- To develop reverse micelles.
- To enhance the electrical conductivity and cell attachment in polycaprolactone fumarate and polypyrrole (PCLF–PPy) composite materials.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2