Documenti fondamentali
860719
Sigma-Aldrich
D-allo-Isoleucine
97%
Sinonimo/i:
(2R,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.17
Beilstein:
1721794
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −38° in 6 M HCl
Punto di fusione
291 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)