Documenti fondamentali
8.22315
Sigma-Aldrich
1H-Benzotriazole
for synthesis
Sinonimo/i:
1H-Benzotriazole
Scegli un formato
25 G
28,30 €
100 G
45,00 €
500 G
129,00 €
1 KG
181,00 €
25 KG
1.670,00 €
28,30 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
28,30 €
100 G
45,00 €
500 G
129,00 €
1 KG
181,00 €
25 KG
1.670,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
202-394-1
NACRES:
NA.22
28,30 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.053 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
400 °C
Potenza
560 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.0-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O, suspension)
P. ebollizione
350 °C/1013 hPa
Punto di fusione
99 °C
Temp. transizione
flash point 212 °C
Densità
1.36 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[nH]1nc2c(n1)cccc2
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)
QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • A copper (I) coordination polymer incorporating the corrosion inhibitor 1H-benzotriazole: This study presents a novel copper (I) coordination polymer synthesized using 1H-benzotriazole, offering potential applications in corrosion inhibition (Liu et al., 2024).
  • Corrosion Behavior of Aluminum-Based Materials in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell Environment: This paper investigates the effect of methyl-1H-benzotriazole on the corrosion behavior of aluminum, shedding light on its potential in enhancing the durability of fuel cell components (Jahan, 2024).
  • Electrocatalytic detection of Hg (II) using a platinum electrode modified with composite film: The incorporation of 1H-benzotriazole in a novel metallocyclic complex enhances its utility in the electrocatalytic detection of mercury, suggesting applications in environmental monitoring (Shoba et al., 2024).
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C - closed cup