850926
2′,3′,5′-Tri-O-acetylguanosine
98%
Sinonimo/i:
Guanosine 2′,3′,5′-triacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
226-231 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)n2cnc3C(=O)NC(N)=Nc23
InChI
1S/C16H19N5O8/c1-6(22)26-4-9-11(27-7(2)23)12(28-8(3)24)15(29-9)21-5-18-10-13(21)19-16(17)20-14(10)25/h5,9,11-12,15H,4H2,1-3H3,(H3,17,19,20,25)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1
ULXDFYDZZFYGIY-SDBHATRESA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?