Documenti fondamentali
235296
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
98%
Sinonimo/i:
(α,α,α-Trifluoro-o-tolyl)acetic acid
Scegli un formato
1 G
15,61 €
5 G
28,50 €
15,61 €
Prezzo di listino22,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
15,61 €
5 G
28,50 €
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
15,61 €
Prezzo di listino22,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
100-102 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c10-9(11,12)7-4-2-1-3-6(7)5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
TYOCDHCKTWANIR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid has been used in the synthesis of potential antithrombotics[1] and lipoxygenase inhibitors[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
P L Barker et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(11), 2040-2048 (1992-05-29)
Stimulation of platelets activates GPIIbIIIa, the heterodimeric integrin receptor, to bind fibrinogen (Fg), which results in platelet aggregation. GPIIbIIIa/Fg binding inhibitors are potentially suitable for acute use during and after thrombolytic therapy as antithrombotic agents. Incorporation of the tripeptide sequence
E S Lazer et al.
Journal of medicinal chemistry, 33(7), 1892-1898 (1990-07-01)
A series of 2,6-disubstituted 4-(2-arylethenyl)phenols with potent human neutrophil 5-lipoxygenase (5-LO) inhibiting activity (IC50S in the 10(-7) M range) and weaker human platelet cyclooxygenase (CO) inhibiting activity (IC50S in the 10(-6) M range) is described. This series evolved from the