716405
2-Hydroxy-4-iodobenzoic acid
≥95%
Sinonimo/i:
4-Iodosalicylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
229-234 °C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(I)cc1O
InChI
1S/C7H5IO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
UQOZVZTUJNRMBV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1