Documenti fondamentali
82536
Sigma-Aldrich
Pseudoionone
technical, mixture of isomers, ≥90% (GC)
Sinonimo/i:
ψ-Ionone, 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one
Scegli un formato
100 ML
49,10 €
49,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
49,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.30
Beilstein:
1722925
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
49,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.53
P. ebollizione
114-116 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
0.90 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\C=C\C(C)=O
InChI
1S/C13H20O/c1-11(2)7-5-8-12(3)9-6-10-13(4)14/h6-7,9-10H,5,8H2,1-4H3/b10-6+,12-9+
JXJIQCXXJGRKRJ-KOOBJXAQSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Suwen Lu et al.
Plant physiology, 176(4), 2657-2676 (2018-02-22)
Although remarkable progress has been made toward understanding carotenoid biosynthesis, the mechanisms that regulate the transcription of carotenogenic genes remain poorly understood. Lycopene β-cyclases (LCYb) are critical enzymes located at the branch point of the carotenoid biosynthetic pathway. Here, we
Cody Williams et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-09)
The aroma profile is an important marker for wine quality. Various classes of compounds are responsible for the aroma of wine, and one such class is terpenoids. In the context of this work, a validated gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) method