Documenti fondamentali
809373
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfate-34S
≥98 atom % 34S, ≥98 atom %
About This Item
Formula condensata:
(NH4)234SO4
Peso molecolare:
134.04
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥98 atom % 34S
Saggio
≥98 atom %
Stato
solid
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O=[34S]([O-])([O-])=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i;;5+2
BFNBIHQBYMNNAN-LWXNFOOJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)