Documenti fondamentali
753572
Sigma-Aldrich
Sodium sulfite-34S
90 atom % 34S, 95% (CP)
Scegli un formato
10 MG
1.110,00 €
1.110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
1.110,00 €
About This Item
Formula condensata:
Na234SO3
Peso molecolare:
127.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
1.110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
90 atom % 34S
Livello qualitativo
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-][34S]([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2/i;;4+2
GEHJYWRUCIMESM-FRWSWXKJSA-L
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xiaojun Zhang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(12), 3129-3134 (2015-03-11)
A highly selective and sensitive method was developed for the determination of tetrodotoxin (TTX) in marine organisms by immunoaffinity chromatography (IAC) purification coupled with ultrahigh performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS). An IAC column was prepared and used to