809357
Lithium hexafluorophosphate solution
in ethylene carbonate and dimethyl carbonate, 2.0 M LiPF6 in EC/DMC=50/50(v/v), battery grade
Sinonimo/i:
2 M LiPF6 [EC/DMC=50/50(v/v)]
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
(2.0 M LiPF6 in EC/DMC)
Impurezze
≤15 ppm H2O
≤50 ppm HF
Densità
1.3634 g/mL
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
Cationi in tracce
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
- Do not use any glass equipment.
- Please handle under inert and moisture free environment.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Bone,Teeth, Kidney
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.