Documenti fondamentali
928038
Sigma-Aldrich
Ready-to-Cast LiCoO2 Slurry for Lithium ion battery
Sinonimo/i:
Battery_Electrode_RTU_Slurry, Blade coatable ink slurry for Lithium ion battery, LiCoO2 ink, Lithium cobalt oxide ink
Scegli un formato
5 ML
425,00 €
425,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
425,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
425,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Tipo
(cathode materials)
Stato
paste
Composizione
LiCoO2
>40 wt% active material
45-60 wt% solid content
Impurezze
<0.5% H2O
applicazioni
battery manufacturing
Categorie correlate
Descrizione generale
Our ready-to-cast LiCoO2 slurry is a liquid-type dispersion, made up of battery-grade lithium cobalt oxide active material, conductive additives, binder, and organic solvent. The slurry is processed under stringent conditions to maintain low moisture content, which is key for fabricating smooth pinhole-free cathodes.
Applicazioni
Our ready-to-cast LiCoO2 slurry is designed to be used for casting films of lithium cobalt oxide cathodes for secondary lithium-ion batteries and can be used directly for blade-coating or slot-die coating onto aluminum foil current collectors. Resulting from precise formulation, our ready-to-cast LiCoO2 slurry is stable and processable and easy to form defect-free cathodes.
The liquid-type dispersion is made up of a common active material, a conductive agent, a binder and a solvent that researchers can readily use for processing lithium-ion battery electrodes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
An Effective Mixing for Lithium Ion Battery Slurries.
Liu D, et al.
Advances in Chemical Engineering and Science, 4, 515-528 (2014)
Conveying Advanced Li-ion Battery Materials into Practice The Impact of Electrode Slurry Preparation Skills.
Kraytsberg A, et al.
Advanced Energy Materials, 6, 1600655-1600655 (2016)