928003
Ready-to-Cast LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2 (NMC111) Slurry for Lithium ion battery
Sinonimo/i:
Blade coatable ink slurry for Lithium ion battery, NMC, NMC111, NMC111 ink
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Tipo
(cathode materials)
Forma fisica
paste
Composizione
LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2
>40 wt% active material
45-60 wt% solid content
Impurezze
<0.5% H2O
applicazioni
battery manufacturing
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
32.77 °C