806900
Silice
mesoporous, 2 μm particle size, pore size ~4 nm
Sinonimo/i:
Biossido di silicio
Scegli un formato
42,70 €
Prezzo di listino85,40 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
42,70 €
Prezzo di listino85,40 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Livello qualitativo
Stato
mesoporous
powder
Area superficiale
300-400 m2/g
Dimensione particelle
2 μm
Dimensione pori
0.2-0.4 cm3/g pore volume
~4 nm pore size
P. ebollizione
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.