900769
Silica
mesoporous MCM-48, <15 μm particle size, pore size 3 nm, amine functionalized
Sinonimo/i:
Amine functionalized MCM-48, Amine functionalized mesoporous silica, Mesoporous silica
Stato
powder
Dimensione particelle
<15 μm
Dimensione pori
3 nm pore size
Gruppo funzionale
amine
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)