The particle size of this product is approximately 1-2 μm; however, there is no information available on the particle size distribution (dispersity).
777242
Silice
SBA-15, 99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Biossido di silicio
Saggio
99% trace metals basis
Stato
solid
P. ebollizione
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.
-
What is the particle size and particle size distribution(dispersity)?
1 risposta-