Documenti fondamentali
806331
Sigma-Aldrich
Hyperbranched G6-PEG20k-OH
Sinonimo/i:
bis-MPA hyperbranched PEG20k-OH dendrimer, pseudo generation 6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C1540H2830O834
Peso molecolare:
34692.45
Codice UNSPSC:
12162002
Stato
powder
Punto di fusione
49-55 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
  • End Group Functionality: Hydroxyl surface group
  • Generation: Pseudo generation 6
  • No. Surface Groups: 128
  • Calculated Mol. Wt.: 34692 g/mol
  • Core: Polyethylene Glycol 20,000
  • Branching units: 2,2-bis(methylol)propionic acid (bis-MPA)
Applicazioni
Nontoxic dendrimers for drug delivery, with functional groups for conjugation or additional modifications.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Multifunctional Poly(ethylene glycol): synthesis, characterization, and potential applications of dendritic-linear-dendritic block copolymer hybrids.
Andren O, et al.
Macromolecules, 46(10), 3726-3736 (2013)
Articoli
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).