Documenti fondamentali
477850
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH dendrimer, generation 4 solution
10 wt. % in methanol
Sinonimo/i:
hydroxyl terminated Polyamidoamine
Scegli un formato
2.5 G
181,00 €
10 G
566,00 €
181,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.5 G
181,00 €
10 G
566,00 €
About This Item
Formula condensata:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=4);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)64
Peso molecolare:
14277.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
181,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
amidoethanol surface groups
Livello qualitativo
Stato
solution
PM
generation 4
Caratteristiche
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentrazione
10 wt. % in methanol
N° gruppi superficiali
64
Indice di rifrazione
n20/D 1.359
P. ebollizione
65 °C
Densità
0.947 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
  • Photocatalytic oxidation of gaseous 2-chloroethyl ethyl sulfide over TiO2.: This study explores the use of titanium dioxide (TiO2) for the photocatalytic oxidation of 2-chloroethyl ethyl sulfide, a compound related to diethyl disulfide, focusing on its potential for environmental decontamination applications (Martyanov et al., 2003).
Stato fisico
Contains 64 surface hydroxyl groups
Note legali
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)