Documenti fondamentali
412449
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 4.0 solution
10 wt. % in methanol
Sinonimo/i:
Starburst Generation 4
Scegli un formato
2.5 G
286,00 €
10 G
869,00 €
286,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.5 G
286,00 €
10 G
869,00 €
About This Item
Formula condensata:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=4);dendri PAMAM(NH2)64
Numero CAS:
Peso molecolare:
14214.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
286,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
amino surface groups
Stato
solution
PM
generation 4.0
Caratteristiche
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentrazione
10 wt. % in methanol
N° gruppi superficiali
64
Indice di rifrazione
n20/D 1.348
P. ebollizione
64.7 °C
Densità
0.813 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 4.0 solution is a poly(amidoamine) that is categorized as a class of dendritic polymers which can be prepared by a two-step interactive reaction that forms generations around the central ethylenediamine core. It consists of nitrogen and amide as functional groups that are structured in regular “branched upon branched” pattern. It is majorly used as a high capacity chelating agent.[1][2]
Applicazioni
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 4.0 solution is used as a compacting agent to bring in the conformational changes in the DNA molecule.[3] It can be attached on the cellulose substrate that acts as a biofunctional surface for potential applications in immonoassays.[4] It is used in MRI contrast agents[5] and in the condensation formation of silica nanospheres.[6]
Stato fisico
Contains 64 surface primary amino groups
Note legali
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Felipe Vidal et al.
Molecular pharmaceutics, 13(10), 3395-3403 (2016-08-25)
Polyamidoamine (PAMAM) dendrimers are hyperbranched macromolecules which have been described as one of the most promising drug nanocarrier systems. A key process to understand is their cellular internalization mechanism because of its direct influence on their intracellular distribution, association with
DNA compaction induced by a cationic polymer or surfactant impact gene expression and DNA degradation
Ainalem M, et al.
PLoS ONE, 9(3), e92692-e92692 (2014)
Rolando Alberto Rodríguez-Fonseca et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 177, 77-93 (2019-02-04)
Peptide epitopes have been widely used to develop synthetic vaccines and immunotherapies. However, peptide epitopes may exhibit poor absorption or immunogenicity due to their low molecular weights. Conversely, fourth-generation polyamidoamine (G4-PAMAM) dendrimers are nonimmunogenic and relatively nontoxic synthetic nanoparticles that
Marta Walczynska et al.
Toxicology mechanisms and methods, 28(6), 432-439 (2018-04-03)
Nematode Caenorhabditis elegans (C. elegans) was used to investigate the impact of silver nanoparticles (SNP), multiwalled carbon nanotubes (MWCNT), and polyamidoamine dendrimers (PAMAM) used in concentration of 1010 particle/mL. Population-based observations and gene expression analysis were employed in this study.
Dendritic chelating agents. 1. Cu (II) binding to ethylene diamine core poly (amidoamine) dendrimers in aqueous solutions
Diallo MS, et al.
Langmuir, 20(7), 2640-2651 (2004)
Articoli
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf