Documenti fondamentali
686603
Sigma-Aldrich
Hyperbranced bis-MPA polyester-16-hydroxyl, generation 2
≥97%
Sinonimo/i:
AHL-16-OH, Hyperbranched Polymer, Hyperpolymer
Scegli un formato
10 G
177,00 €
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
177,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C75H128O45
Numero CAS:
Peso molecolare:
1749.79
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
hydroxyl surface groups
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Stato
powder (lyophilized)
PM
generation 2
N° gruppi superficiali
16 (avg.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCCOCCOCC(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO
InChI
1S/C75H128O45/c1-63(23-76,24-77)51(92)113-39-71(9,40-114-52(93)64(2,25-78)26-79)59(100)109-19-15-104-13-14-105-47-75(48-106-16-20-110-60(101)72(10,41-115-53(94)65(3,27-80)28-81)42-116-54(95)66(4,29-82)30-83,49-107-17-21-111-61(102)73(11,43-117-55(96)67(5,
JXYWLUDKZAKIOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Soluble in polar solvents such as DMSO, and methanol. Emulsifies in water (colloidal system).
Altre note
bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.