Documenti
767301
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 4 hydroxyl, 1 acetylene
generation 2, 95%
Sinonimo/i:
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Descrizione
hydroxyl surface groups
Saggio
95%
Forma fisica
solid
PM
generation 2
Caratteristiche
focal point acetylene
N° gruppi superficiali
4
Punto di fusione
101-105 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC#C
InChI
1S/C18H28O10/c1-5-6-26-15(25)18(4,11-27-13(23)16(2,7-19)8-20)12-28-14(24)17(3,9-21)10-22/h1,19-22H,6-12H2,2-4H3
OENNSQAEPFFGAD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
calculated mol. wt. 404.4
Applicazioni
Acetylene dendrons can be coupled to azide functional molecules such as carbohydrates, fluorescent dyes and polymers.
Altre note
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methtyl)propionic acid
Note legali
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3