Documenti fondamentali
805041
Sigma-Aldrich
2-(trimethylsilyl)-2-cyclohexen-1-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16OSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Descrizione
Fp: 15.8°F
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4524
Densità
0.8680 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ketone
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1C([Si](C)(C)C)=CCCC1
InChI
1S/C9H16OSi/c1-11(2,3)9-7-5-4-6-8(9)10/h7H,4-6H2,1-3H3
SXGCQSJRVVKTOH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2-(Trimethylsilyl)-2-cyclohexen-1-one is a silyl enone.
Applicazioni
The following silyl enone can be converted into a highly useful cyclohexyne precursor as reported by the Garg and DuBois groups. The resulting silyltriflate adduct can be subjected to various dienes and dipolarophiles in the presence of Cesium Fluoride.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
15.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-9 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)