804657
Photo-reactive Clickable trans-Sterol Probe
95%
Sinonimo/i:
(4R)-Hex-5-yn-1-yl 4-((3S,5S,10R,13R,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-hexadecahydrospiro[cyclopenta[α]phenanthrene-6,3′-diazirin]-17-yl)pentanoate
Scegli un formato
347,20 €
Prezzo di listino496,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
347,20 €
Prezzo di listino496,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](CCC(=O)OCCCCC#C)[C@H]1CCC2C3CC4(N=N4)[C@H]5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)C3CC[C@]12C
InChI
1S/C30H46N2O3/c1-5-6-7-8-17-35-27(34)12-9-20(2)23-10-11-24-22-19-30(31-32-30)26-18-21(33)13-15-29(26,4)25(22)14-16-28(23,24)3/h1,20-26,33H,6-19H2,2-4H3/t20-,21+,22?,23-,24?,25?,26+,28-,29-/m1/s1
ZJMZIZZWLLQHJO-FNSUTPKXSA-N
Applicazioni
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)