700143P
Avanti
27-alkyne cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand 700143P, powder
Sinonimo/i:
27-alkyne cholesterol
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700143P-1MG)
pkg of 1 × 100 μg (700143P-100ug)
pkg of 1 × 250 μg (700143P-250ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 700143P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)