802166
2-(Pyridin-2-yl)isopropyl amine
95% (GC)
Sinonimo/i:
PIP, PIP Directing Group, Shi Auxilliary
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Fp: 175°F
Livello qualitativo
Saggio
95% (GC)
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Indice di rifrazione
n/D 1.516
Densità
0.9800 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
NC(C)(C)C1=CC=CC=N1
InChI
1S/C8H12N2/c1-8(2,9)7-5-3-4-6-10-7/h3-6H,9H2,1-2H3
DQSQBZXDMHDHEO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
175.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
79.44 °C