Documenti fondamentali
724939
Sigma-Aldrich
2-(1-Aminoethyl)pyridine
97%
Sinonimo/i:
1-(2-Pyridyl)ethylamine
Scegli un formato
500 MG
43,50 €
43,50 €
Prezzo di listino87,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
43,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
43,50 €
Prezzo di listino87,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.528
Densità
1.002 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(N)c1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c1-6(8)7-4-2-3-5-9-7/h2-6H,8H2,1H3
PDNHLCRMUIGNBV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
173.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
78.8 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)