Documenti fondamentali
796816
Sigma-Aldrich
Tetrakis(4-aminophenyl)methane
≥90%
Sinonimo/i:
4,4′,4′′,4′′′-Methanetetrayltetrakis[benzenamine], Tetra(4-aminophenyl)methane, Tetra(4-anilyl)methane, Tetra(p-aminophenyl)methane, Tetrakis(4-aminophenyl)methane
Scegli un formato
1 G
303,00 €
303,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
303,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H24N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
303,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥90%
Stato
powder
Punto di fusione
334-339 °C
Stringa SMILE
NC(C=C1)=CC=C1C(C2=CC=C(N)C=C2)(C3=CC=C(N)C=C3)C4=CC=C(N)C=C4
InChI
1S/C25H24N4/c26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20/h1-16H,26-29H2
LNHGLSRCOBIHNV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)