648906
1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene
97%
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
261-265 °C
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)-c2cc(cc(c2)-c3ccc(Br)cc3)-c4ccc(Br)cc4
InChI
1S/C24H15Br3/c25-22-7-1-16(2-8-22)19-13-20(17-3-9-23(26)10-4-17)15-21(14-19)18-5-11-24(27)12-6-18/h1-15H
HJQRITCAXSBOPC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?