795631
Mesitylene pentamethylcyclopentadienyl ruthenium dimer
Sinonimo/i:
[RuCp*(mes)]2
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C.C[C]3C(C4[C](C)[C][C](C)[C][C]4C)[C](C)[C][C](C)[C]3.[Ru].[Ru]
InChI
1S/C18H24.2C10H15.2Ru/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6;2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;/h7-10,17-18H,1-6H3;2*1-5H3;;
MIUITKYUOGVLMU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)