776734
4-(2,3-Dihydro-1,3-dimethyl-1H-benzimidazol-2-yl)-N,N-dimethylbenzenamine
97% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(1,3-Dimethyl-2,3-dihydro-1H-benzoimidazol-2-yl)phenyl)dimethylamine, N-DMBI
Saggio
97% (HPLC)
Stato
solid
Punto di fusione
105-110 °C
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(cc1)C2N(C)c3ccccc3N2C
InChI
1S/C17H21N3/c1-18(2)14-11-9-13(10-12-14)17-19(3)15-7-5-6-8-16(15)20(17)4/h5-12,17H,1-4H3
AKIIMLCQTGCWQQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.