794473
Ritter Trifluoroiodomethane-TMG Reagent
Sinonimo/i:
TMG-CF3I, Tetramethylguanidine-trifluoromethyl iodide adduct
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n/D 1.461
Densità
1.495 g/mL at 25 °C
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)I.N=C(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3.CF3I/c1-7(2)5(6)8(3)4;2-1(3,4)5/h6H,1-4H3;
KIOFDNCUJQQUCD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Contenuto correlato
The Ritter lab currently focuses on fluorination chemistry for late-stage functionalization of complex natural and unnatural products. PhenoFluor™ has been developed as a general reagent for the selective, predictable, direct deoxyfluorination of complex alcohols and phenols.