Documenti fondamentali
792748
Sigma-Aldrich
Chelidamic acid
Sinonimo/i:
4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid
Scegli un formato
1 G
20,70 €
5 G
98,10 €
20,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
20,70 €
5 G
98,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
20,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Punto di fusione
265-270 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Oc1cc(nc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-3-1-4(6(10)11)8-5(2-3)7(12)13/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
XTLJJHGQACAZMS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)