Documenti fondamentali
790605
Sigma-Aldrich
Methyl-4,6-O-benzylidene-α-D-galactopyranoside
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D +160°, c = 0.5% in methanol
Punto di fusione
153-158 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@]2([H])OC(C3=CC=CC=C3)OC[C@@]2([H])O[C@@H]1OC
InChI
1S/C14H18O6/c1-17-14-11(16)10(15)12-9(19-14)7-18-13(20-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-16H,7H2,1H3/t9-,10-,11-,12+,13?,14+/m1/s1
VVSWDMJYIDBTMV-CQMHSGHYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)