Key Documents
78953
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)-2-methylpropionic acid
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(R)-Boc-β2-Homoala-OH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.24
Beilstein:
7202037
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
crystals
Attività ottica
[α]20/D −12±2°, c = 1% in DMF
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
88 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](CNC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(7(11)12)5-10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m1/s1
GDQRNRYMFXDGMS-ZCFIWIBFSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)