QBD10247
Thiol-dPEG®4-acid
>95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Carboxy-PEG4-thiol, HS-PEG4-COOH, Thiol-PEG-acid, Thiol-PEG4-COOH, Thiol-PEG4-acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>95% (HPLC)
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3