752452
Poly(ethylene glycol) diamine
average MN 3,000, cross-linking reagent carboxyl reactive
Sinonimo/i:
Poly(ethylene glycol) bis(amine), Polyethylene glycol, O,O′-Bis(2-aminoethyl)polyethylene glycol, Diaminopolyethylene glycol, PEG-diamine, Polyoxyethylene bis(amine)
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Poly(ethylene glycol) diamine, average Mn 3,000
Stato
solid
Livello qualitativo
PM
average Mn 3,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Punto di fusione
55-60 °C
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Stringa SMILE
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.