78539
Boc-Tyr(Allyl)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Boc-O-allyl-L-tyrosine
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(OCC=C)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H23NO5/c1-5-10-22-13-8-6-12(7-9-13)11-14(15(19)20)18-16(21)23-17(2,3)4/h5-9,14H,1,10-11H2,2-4H3,(H,18,21)(H,19,20)/t14-/m0/s1
YIRRNENSHUFZBH-AWEZNQCLSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?