Documenti fondamentali
778974
Sigma-Aldrich
(RP)-1-[(S)-tert-Butylphosphinoyl]-2-[(S)-1-(diphenylphosphino)ethyl]ferrocene
≥97%
Sinonimo/i:
(1S)-1-[(S)-(1,1-Dimethylethyl)phosphinyl]-2-[(1S)-1-(diphenylphosphino)ethyl]ferrocene (acc to CAS), JoSPOphos SL-J681-2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H32FeOP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
502.35
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
≥97%
Stato
powder
Purezza ottica
ee: ≥99%
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2[P@H](=O)C(C)(C)C)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C23H27OP2.C5H5.Fe/c1-18(21-16-11-17-22(21)26(24)23(2,3)4)25(19-12-7-5-8-13-19)20-14-9-6-10-15-20;1-2-4-5-3-1;/h5-18,26H,1-4H3;1-5H;/t18-;;/m0../s1
LOIKSPAEIVMSHK-NTEVMMBTSA-N
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chiral mixed secondary phosphine-oxide-phosphines: high-performing and easily accessible ligands for asymmetric hydrogenation.
Heidi Landert et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(38), 6873-6876 (2010-08-18)