Vai a
71663
Fosfato di sodio
tested according to Ph. Eur.
Sinonimo/i:
sec-fosfato di sodio, Idrogenofosfato di disodio, Sodio fosfato bibasico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Spedizione prevista per OGGIdaSchnelldorf Distribution
103,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Na2HPO4 · 12H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-448-7
MDL number:
103,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
agency
tested according to Ph. Eur.
Quality Segment
assay
98.5-102.5%
form
crystalline
solubility
water: ~35.8 g/L at 20 °C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Application
  • The gelation behavior of thiolated citrus high-methoxyl pectin induced by sodium phosphate dibasic dodecahydrate.: This research explores how sodium phosphate dibasic dodecahydrate influences the gelation properties of thiolated citrus pectin, showcasing potential applications in food science and pharmaceuticals for controlled gelation processes (Chen J et al., 2022).
  • Use of cellulose nanofibril (CNF)/silver nanoparticles (AgNPs) composite in salt hydrate phase change material for efficient thermal energy storage.: Demonstrates the utility of sodium phosphate dibasic dodecahydrate in enhancing the performance of phase change materials, which are critical for energy storage systems, indicating its role in improving thermal energy storage efficiency (Shen Z et al., 2021).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
716491.065791.06573
Fosfato di sodio for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06579
Fosfato di sodio
assay
98.5-102.5%
assay
≥99.0% (T)
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
500
form
crystalline
form
crystals
form
solid
form
crystalline, solid
solubility
water: ~35.8 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
218 g/L
solubility
218 g/L
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosfato di sodio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)