Documenti fondamentali
775622
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
97%
Sinonimo/i:
5-Bromo-2-chloro-4-picoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5BrClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
29-31 °C
Densità
1.624 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Stringa SMILE
Clc1cc(I)c(Br)cn1
InChI
1S/C6H5BrClN/c1-4-2-6(8)9-3-5(4)7/h2-3H,1H3
ISESOOISZHSENQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)