Documenti fondamentali
774537
Sigma-Aldrich
Tungsten(VI) oxide
nanowires, diam. × L ~50 nm × 10 μm
Sinonimo/i:
Tungsten trioxide nanowires, Tungstic anhydride
Scegli un formato
500 MG
167,00 €
167,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
167,00 €
About This Item
Formula condensata:
WO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.84
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
167,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
nanowires
Livello qualitativo
diam. × lung.
~50 nm × 10 μm
Densità
7.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[W](=O)=O
InChI
1S/3O.W
ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Tungsten oxide nanowires have been extensively studied as electrochromics[1]; gas sensors[2] and battery materials[3].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Polleux; J.;
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45, 261-265 (2006)
Liao; C.C.;
Solar Energy Mat. and Solar Cells, 90, 1147-1155 (2006)
Gu; Z.;
Journal of Solid State Chemistry, 180, 98-105 (2007)
Articoli
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.