Documenti fondamentali
400505
Sigma-Aldrich
Tungsten(IV) oxide
−100 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Tungsten dioxide
Scegli un formato
10 G
103,00 €
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
103,00 €
About This Item
Formula condensata:
WO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.84
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: tungsten
Dimensione particelle
−100 mesh
Stringa SMILE
O=[W]=O
InChI
1S/2O.W
DZKDPOPGYFUOGI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Gil Sharon et al.
Cell, 177(6), 1600-1618 (2019-06-01)
Autism spectrum disorder (ASD) manifests as alterations in complex human behaviors including social communication and stereotypies. In addition to genetic risks, the gut microbiome differs between typically developing (TD) and ASD individuals, though it remains unclear whether the microbiome contributes