772429
α-Stn-Ser-ONa sodium salt
90%
Sinonimo/i:
O-[2-(Acetylamino)-6-O-(N-acetyl-α-neuraminosyl)-2-deoxy-α-D-galactopyranosyl]-L-serine disodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
90%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]22/D +62.0°, c = 0.2% in water
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@H](CO[C@]2(C([O-])=O)C[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@]([C@H](O)[C@H](O)CO)([H])O2)O[C@H](OC[C@@H](C([O-])=O)N)[C@H](NC(C)=O)[C@H]1O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C22H37N3O16.2Na/c1-7(27)24-13-10(29)3-22(21(36)37,41-18(13)15(31)11(30)4-26)39-6-12-16(32)17(33)14(25-8(2)28)20(40-12)38-5-9(23)19(34)35;;/h9-18,20,26,29-33H,3-6,23H2,1-2H3,(H,24,27)(H,25,28)(H,34,35)(H,36,37);;/q;2*+1/p-2/t9-,10-,11+,12+,13+,14+,15+,16-,17+,18+,20-,22+;;/m0../s1
HMONFCBAWSIFQQ-HKDDIGLCSA-L
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3