Vai a
P5397
n-Propionyl coenzyme A lithium salt
≥85%
Sinonimo/i:
n-Propionyl CoA lithium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
232,00 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
358,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
710,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H40N7O17P3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
823.60
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Form:
powder
Assay:
≥85%
Solubility:
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
Biological source:
yeast
232,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥85%
form
powder
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li].[P](=O)(O[P](=O)(OCC([C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)CC)(C)C)O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O[P](=O)(O)O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)O
InChI
1S/C24H40N7O17P3S.Li/c1-4-15(33)52-8-7-26-14(32)5-6-27-22(36)19(35)24(2,3)10-45-51(42,43)48-50(40,41)44-9-13-18(47-49(37,38)39)17(34)23(46-13)31-12-30-16-20(25)28-11-29-21(16)31;/h11-13,17-19,23,34-35H,4-10H2,1-3H3,(H,26,32)(H,27,36)(H,40,41)(H,42,43)(H2,
InChI key
CXNLEKKSVXVZAF-IEQRABFGSA-N
General description
Propionyl-CoA is obtained as an end product of isoleucine, valine and methionine catabolism. It is an essential component for the methylaspartate cycle. Branched-chain amino acids and cholesterol also give rise to propionyl-CoA. Propionyl coenzyme A (CoA) is the coenzyme A derivative of propionic acid. Propionyl CoA is formed during the β-oxidation of odd-chain fatty acids.
Biochem/physiol Actions
Coenzyme A functions as an acyl group carrier, acetyl-CoA. Propionyl coenzyme A (Propionyl-CoA) may be used to characterize and study propionyl-coenzyme A carboxylase complexes found in bacteria. Propionyl-CoA may be used to study the specificity and kinetics of methylisocitrate lyase(s).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B1638C6146I0383
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥85%
assay
≥90%
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥85%
biological source
yeast
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)