Documenti fondamentali
771619
Sigma-Aldrich
Manganese(II) fluoride
≥99.95% trace metals basis
Sinonimo/i:
Manganese bifluoride, Manganese difluoride, Manganous fluoride
Scegli un formato
5 G
146,00 €
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
146,00 €
About This Item
Formula condensata:
MnF2
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.93
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
≥99.95% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤500.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
856 °C (lit.)
Densità
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
F[Mn]F
InChI
1S/2FH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Anhydrous Manganese(II) Fluoride is an interesting antiferromagnetic material as well as a precursor for lithium ion battery materials.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S P Bayrakci et al.
Science (New York, N.Y.), 312(5782), 1926-1929 (2006-07-01)
We used a neutron spin-echo method with microelectron-volt resolution to determine the lifetimes of spin waves in the prototypical antiferromagnet MnF2 over the entire Brillouin zone. A theory based on the interaction of spin waves (magnons) with longitudinal spin fluctuations
Gocheva; I.;
Journal of Power Sources, 187(1), 247-252 (2009)
Articoli
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.