Documenti fondamentali
236136
Sigma-Aldrich
Cobalt(III) fluoride
Sinonimo/i:
Cobalt trifluoride, Cobaltic fluoride
Scegli un formato
5 G
58,00 €
25 G
106,00 €
58,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
58,00 €
25 G
106,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CoF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.93
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
58,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Concentrazione
48.5-52.5% Co (with A-Nitroso-B-Naphthol, gravimetric)
Densità
3.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[Co](F)F
InChI
1S/Co.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
WZJQNLGQTOCWDS-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.