Documenti fondamentali
771031
Sigma-Aldrich
Cell Free Amino Acid Mixture-13C, 15N, D
2-100 mM in water, 98 atom % 13C, 97 atom % D, 98 atom % 15N
Scegli un formato
1 EA
153,60 €
153,60 €
Prezzo di listino768,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
153,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.12
153,60 €
Prezzo di listino768,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
97 atom % D
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
2-100 mM in water
tecniche
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
This product suitable as source of Stable Isotope Labeled amino acids for Cell Free Protein Synthesis. For Mass Spec applications, consider product 909653, Stable Isotope Labeled Amino Acid Mixture for Mass Spec.
The product may appear turbid, due to the relatively high concentration of tyrosine. Once diluted for use, solution should be clear.
Confezionamento
1 mL aqueous solution of all 20 amino acids.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Risultati analitici
Amino acid concentrations vary by lot. Please refer to the specific lot Certificate of Analysis.
Approximate concentrations (mM):
ASP 60
THR 35
SER 35
GLU 40
PRO 20
GLY 100
ALA 100
VAL 40
MET 10
ILE 30
LEU 45
TYR 10
PHE 16
HIS 5
LYS 15
ARG 10
GLN 20
ASN 20
TRP 20
CYS 20
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
L-Amino acids analytical standard
Supelco
LAA21
L-Amino acids
Amino Acid Standard analytical standard
Supelco
AAS18
Amino Acid Standard
Filippo Caschera et al.
BioTechniques, 58(1), 40-43 (2015-01-22)
Here we present a procedure for preparing amino acid mixtures--having both the desired composition and a physiological pH--at high concentrations for cell-free expression systems. Up to 2.1 mg/mL of active protein was synthesized in batch mode reactions with an all